Principaux documents
752932
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfonium bromide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H9BrS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.07
Beilstein:
3556022
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
190-200 °C
Groupe fonctionnel
thioether
Chaîne SMILES 
[Br-].C[S+](C)C
InChI
1S/C3H9S.BrH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
GOTIICCWNAPLMN-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable