Principaux documents
748072
Sigma-Aldrich
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethyl)benzoic acid
97%
Synonyme(s) :
4-(Pentafluoroethyl)benzoic acid, p-(Pentafluoroethyl)benzoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H5F5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
154-159 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
OC(C1=CC=C(C(F)(F)C(F)(F)F)C=C1)=O
InChI
1S/C9H5F5O2/c10-8(11,9(12,13)14)6-3-1-5(2-4-6)7(15)16/h1-4H,(H,15,16)
Clé InChI
WJKRCWXOKSNIAD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable