Principaux documents
747378
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylaniline-15N
98 atom % 15N, 98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H1115N
Poids moléculaire :
122.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Essai
98%
Forme
liquid
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC1=CC=CC(C)=C1[15NH2]
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3/i9+1
Clé InChI
UFFBMTHBGFGIHF-QBZHADDCSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup