Principaux documents
744743
Sigma-Aldrich
(2-Bromophenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium triflate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2-Bromophenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate, 2-Bromophenyl)mesityliodonium triflate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H15BrF3IO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
551.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Composition
carbon, 34.0-35.7% CH
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
iodo
triflate
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)c([I+]c2ccccc2Br)c(C)c1
InChI
1S/C15H15BrI.CHF3O3S/c1-10-8-11(2)15(12(3)9-10)17-14-7-5-4-6-13(14)16;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-9H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
RYZOZGQFOKVCDZ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable