Principaux documents
741159
Sigma-Aldrich
Phenylcyclohexane-13C12, d16
99 atom % 13C, 97 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Cyclohexylbenzene-13C12,d16
About This Item
Formule linéaire :
13C6D513C6D11
Poids moléculaire :
188.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
97 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
liquid
pb
239-240 °C (lit.)
Pf
4-7 °C (lit.)
Densité
1.112 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+28
Chaîne SMILES 
[2H][13c]1[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]([13c]([2H])[13c]1[2H])[13C]2([2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C]2([2H])[2H]
InChI
1S/C12H16/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2/i1+1D,2+1D2,3+1D,4+1D,5+1D2,6+1D2,7+1D,8+1D,9+1D2,10+1D2,11+1,12+1D
Clé InChI
IGARGHRYKHJQSM-NMPGWPKMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup