Principaux documents
740241
Sigma-Aldrich
1-(Boc-amino)-3-butene
97%
Synonyme(s) :
tert-Butyl but-3-enylcarbamate, Boc-4-amino-1-butene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.443
Densité
0.929 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
allyl
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCCC=C
InChI
1S/C9H17NO2/c1-5-6-7-10-8(11)12-9(2,3)4/h5H,1,6-7H2,2-4H3,(H,10,11)
Clé InChI
YWSXTMBDIBZHBB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F
Point d'éclair (°C)
101 °C
Betar M Gallant et al.
ACS nano, 9(5), 5143-5153 (2015-04-16)
The interfacial shear strength between Si microwires and a Nafion membrane has been tailored through surface functionalization of the Si. Acidic (-COOH-terminated) or basic (-NH2-terminated) surface-bound functionality was introduced by hydrosilylation reactions to probe the interactions between the functionalized Si