738336
3-(Bromoacetyl)thiophene
97%
Synonyme(s) :
2-Bromo-1-(3-thienyl)ethanone, 2-Bromo-1-(thiophen-3-yl)ethanone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
58-63 °C
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
BrCC(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C6H5BrOS/c7-3-6(8)5-1-2-9-4-5/h1-2,4H,3H2
Clé InChI
TXEJYUFJFSPCHH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable