Principaux documents
738298
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3,5-dimethylthiophene
contains sodium bicarbonate as stabilizer, 96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7BrS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
liquid
Contient
sodium bicarbonate as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.561
Densité
1.475 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(Br)s1
InChI
1S/C6H7BrS/c1-4-3-5(2)8-6(4)7/h3H,1-2H3
Clé InChI
RKANUDQVJZLGOO-UHFFFAOYSA-N
Notes préparatoires
The product is stabilized with sodium bicarbonate that may cause slight turbidity of the product, which should not affect application.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.1 °F
Point d'éclair (°C)
86.7 °C