738131
Methyl trimethoxyacetate
96%
Synonyme(s) :
2,2,2-Trimethoxyacetic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.413
Densité
1.129 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ester
ether
Chaîne SMILES
COC(=O)C(OC)(OC)OC
InChI
1S/C6H12O5/c1-8-5(7)6(9-2,10-3)11-4/h1-4H3
Clé InChI
QTABOWCQAPYNPP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
180.0 °F
Point d'éclair (°C)
82.2 °C