Principaux documents
736899
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methyl-2,3-butadienoate
Synonyme(s) :
2-Methyl-2,3-butadienoic acid ethyl ester, Ethyl 1-methylallene-1-carboxylate, Ethyl 2,3-butadiene-2-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.459
Densité
0.954 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(C)=C=C
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-6(3)7(8)9-5-2/h1,5H2,2-3H3
Clé InChI
QFTBEYHBIFWGHJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup