Principaux documents
727083
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Aminoindan
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-1-Indanamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.19
Beilstein:
2206708
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.5% (GC)
99%
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.5%
Indice de réfraction
n20/D 1.562 (lit.)
pb
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N[C@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m0/s1
Clé InChI
XJEVHMGJSYVQBQ-VIFPVBQESA-N
Informations légales
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup