Principaux documents
725021
Sigma-Aldrich
3-Ethynylbenzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
(3-Formylphenyl)acetylene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
75-80 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
O=Cc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H6O/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h1,3-7H
Clé InChI
IGIUWNVGCVCNPV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable