Principaux documents
715026
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxybenzene-1,4-dicarboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
2,5-Dimethoxy-1,4-benzenedialdehyde, 2,5-Dimethoxy-1,4-benzenedicarboxaldehyde, 2,5-Dimethoxy-4-formylbenzaldehyde, 2,5-Dimethoxybenzene-1,4-dicarbaldehyde, 2,5-Dimethoxyterephthalaldehyde, 2,5-Dimethoxyterephthaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
209-213 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
COc1cc(C=O)c(OC)cc1C=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9-3-8(6-12)10(14-2)4-7(9)5-11/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
YSIIHTHHMPYKFP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
2,5-Dimethoxybenzene-1,4-dicarboxaldehyde can be used as a reactant to synthesize:
  • Polymeric Schiff bases using aliphatic or aromatic diamines via polycondensation reaction.
  • 1,4-Bis-(α-cyano-4-methoxystyryl)-2,5-dimethoxybenzene using (4-methoxyphenyl)acetonitrile via Knoevenagel reaction in the presence of potassium t-butoxide and tetrabutylammonium hydroxide.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Elizabeth Castillo-Martínez et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(21), 5341-5345 (2014-04-24)
The redox entity comprising two Schiff base groups attached to a phenyl ring (-N=CH-Ar-HC=N-) is reported to be active for sodium-ion storage (Ar=aromatic group). Electroactive polymeric Schiff bases were produced by reaction between non-conjugated aliphatic or conjugated aromatic diamine block