Principaux documents
711233
Sigma-Aldrich
2′,4′,5′-Trimethoxyacetophenone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
98-102 °C
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
COc1cc(OC)c(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C11H14O4/c1-7(12)8-5-10(14-3)11(15-4)6-9(8)13-2/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
GUTMBHHLVSFJIP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable