Principaux documents
710962
Sigma-Aldrich
4-Oxo-L-proline hydrobromide
85%
Synonyme(s) :
(S)-4-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid hydrobromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H8NO3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
85%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D −32.0°, c = 0.5 in methanol
Pf
134-140 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br.OC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1
InChI
1S/C5H7NO3.BrH/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3;/h4,6H,1-2H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
Clé InChI
SFSROLZHCPCODJ-WCCKRBBISA-N
Catégories apparentées
Application
4-Oxo-L-proline, a proline derivative, can be used as a site-specific infrared probe, since its C=O stretching vibration is sensitive to the surrounding environment.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Rachel M Abaskharon et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(24), 5079-5085 (2019-05-29)
Due to its unique structure, proline plays important structural and functional roles in proteins. However, this special amino acid lacks an adequate vibrational mode that can be exploited to probe its local electrostatic and hydration status via infrared spectroscopy. Herein