Principaux documents
709484
Sigma-Aldrich
2,3-Butanediol-1,1,1,4,4,4-d6
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4D6H4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥98% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
OC(C(O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
OWBTYPJTUOEWEK-WFGJKAKNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable