Principaux documents
709115
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6FNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.518
Densité
1.164 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
isocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1c(F)cccc1N=C=O
InChI
1S/C8H6FNO/c1-6-7(9)3-2-4-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
Clé InChI
OXJRWBPYWYAGNW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
160.0 °F
Point d'éclair (°C)
71.1 °C