Principaux documents
707724
Sigma-Aldrich
Di-n-nonyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26D4H38O4
Poids moléculaire :
422.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
liquid
pb
279-287 °C (lit.)
Densité
0.99 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H42O4/c1-3-5-7-9-11-13-17-21-29-25(27)23-19-15-16-20-24(23)26(28)30-22-18-14-12-10-8-6-4-2/h15-16,19-20H,3-14,17-18,21-22H2,1-2H3/i15D,16D,19D,20D
Clé InChI
DROMNWUQASBTFM-BFNLLCNMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable