Principaux documents
707422
SAFC
N-Fmoc-isocyanate
95%
Synonyme(s) :
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)isocyanate, Carbonisocyanatidic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester, Fluoren-9-ylmethyloxycarbonylisocyanate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
52-56 °C
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C=NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C16H11NO3/c18-10-17-16(19)20-9-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9H2
Clé InChI
SRAHDGNWVCEFKK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable