Principaux documents
707058
Sigma-Aldrich
7-Fluoro-5-iodoindole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H5FIN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
fluoro
iodo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1cc(I)cc2cc[nH]c12
InChI
1S/C8H5FIN/c9-7-4-6(10)3-5-1-2-11-8(5)7/h1-4,11H
Clé InChI
BRUNWOSWRZMWNY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable