704814
1,4-Dioxane solution
10 mM in D2O ("100%", 99.96 atom % D), NMR tube size 5 mm × 7 in.
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Niveau de qualité
Concentration
10 mM in D2O ("100%", 99.96 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
5 mm × 7 in.
Adéquation
suitable for NMR (reference standard)
Chaîne SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Clé InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Quantité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable