Principaux documents
703109
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gln-(Trt)-OH-15N2
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
(Trt)15NHCO(CH2)2CH(15NH-Fmoc)CO2H
Poids moléculaire :
612.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Essai
97% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
165-172 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](CCC(=O)[15NH]C(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[15NH]C(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C39H34N2O5/c42-36(41-39(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29)25-24-35(37(43)44)40-38(45)46-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,40,45)(H,41,42)(H,43,44)/t35-/m0/s1/i40+1,41+1
Clé InChI
WDGICUODAOGOMO-AAEXGHKYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable