Principaux documents
701513
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-3-nitropyridine-2-acetonitrile
97%
Synonyme(s) :
(6-Methoxy-3-nitro-2-pyridyl)acetonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
117-122 °C
Groupe fonctionnel
nitrile
nitro
Chaîne SMILES 
COc1ccc(c(CC#N)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7N3O3/c1-14-8-3-2-7(11(12)13)6(10-8)4-5-9/h2-3H,4H2,1H3
Clé InChI
KOOPAOCWSWOMQI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges