Principaux documents
700894
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzylsulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6ClFO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
60-61 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(CS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C7H6ClFO2S/c8-12(10,11)5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
Clé InChI
UUQGWVIRPCRTSA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
225.0 °F
Point d'éclair (°C)
107.2 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges