6P101
6-Point Style Die
6P101
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
gold/chromium electrode (Au/Cr)
Description
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
Caractéristiques
point style 6 pt probe
BN/SiO2 coating
Conditionnement
pkg of 16 non-diced devices
Fabricant/nom de marque
6P101
die thickness
525 μm , silicon
Taille de l'électrode
10 nm , chrome