Principaux documents
696706
Sigma-Aldrich
Butylated hydroxyanisole (methoxyl-d3)
99 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11D3H13O2
Poids moléculaire :
183.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
powder
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C.[2H]C([2H])([2H])Oc2ccc(O)cc2C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12;1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h2*5-7,12H,1-4H3/i2*4D3
Clé InChI
CZBZUDVBLSSABA-IIAZSICOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable