Principaux documents
695971
Sigma-Aldrich
Tetrahydrocortisone-9,12,12,21,21-d5
98 atom % D
Synonyme(s) :
5β-Pregnan-3α,17α,21-triol-11,20-dione-9,12,12,21,21-d5
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21D5H27O5
Poids moléculaire :
369.51
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(O)C(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([2H])C(=O)C([2H])([2H])[C@]12C
InChI
1S/C21H32O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-15,18,22-23,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,18-,19+,20+,21+/m1/s1/i10D2,11D2,18D
Clé InChI
SYGWGHVTLUBCEM-VFFMWAQASA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable