Principaux documents
694401
Sigma-Aldrich
2,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropionic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3HCl2F3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
pb
50-51 °C/15 mmHg
Pf
26-34 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(Cl)(Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C3HCl2F3O2/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8/h(H,9,10)
Clé InChI
OEOQSGPFZFSHBS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Dmitriy Ovcharenko et al.
Cancer biology & therapy, 20(9), 1281-1289 (2019-06-27)
Dichloroacetate (DCA) is an inhibitor of pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) that has been shown to reverse the Warburg effect and cause tumor cell death. Clinical research into the anti-cancer activity of DCA revealed high dosage requirements and reports of toxicity.