694304
Benzamide (phenyl-1-13C)
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Benzoic-1-13C acid amide
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
125-128 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
NC(=O)[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)/i6+1
Clé InChI
KXDAEFPNCMNJSK-PTQBSOBMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable