689734
2-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde
technical, ≥90%
Synonyme(s) :
2-Chloro-4-formylpyridine, 2-Chloroisonicotinaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
≥90%
≥90.0% (GC)
Forme
lumps
Groupe fonctionnel
aldehyde
chloro
Chaîne SMILES
Clc1cc(C=O)ccn1
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-4H
Clé InChI
UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C