Principaux documents
688398
Sigma-Aldrich
N-Methylthiazolium-2-13C iodide
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC3H6INS
Poids moléculaire :
228.06
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
C[N+]1=[13C]SC=C1.[I-]
InChI
1S/C4H5NS.HI/c1-5-2-3-6-4-5;/h2-3H,1H3;1H/q+1;/p-1/i4+1;
Clé InChI
NAQDXGGCOZHTSE-VZHAHHFWSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable