Principaux documents
686956
Sigma-Aldrich
2-Methylpyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4930
Densité
1.0132 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ncccn1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-6-3-2-4-7-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
LNJMHEJAYSYZKK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37.8 °C - closed cup