Principaux documents
682411
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl-phenylphosphine
95%
Synonyme(s) :
NSC 244300
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H23P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Indice de réfraction
n20/D 1.5382
pb
124-128 °C/10 mmHg
Densité
0.933 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)P(c1ccccc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H23P/c1-13(2,3)15(14(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,1-6H3
Clé InChI
XOJNEFQLMRCOMS-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Cross-coupling reactions
  • Palladium-catalyzed monoarylation reactions (cocatalyst)
  • Coupling of alkyl bromides with aryl boronic acids
  • Reactant for the synthesis of palladium-FiberCats for aryl chloride Suzuki coupling
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable