Principaux documents
680966
Sigma-Aldrich
2-Propylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
Isopropylzinc bromide
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHZnBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.963 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)[Zn]Br
InChI
1S/C3H7.BrH.Zn/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
IKQCKJSWVAERRG-UHFFFAOYSA-M
Application
2-Propylzinc bromide solution (0.5 M in THF) has been used as a reagent in a protocol for the nickel-catalyzed dehalogenation of organic halides.
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F
Point d'éclair (°C)
-20 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Nickel-catalyzed hydrodehalogenation of aryl halides
Weidauer Maik, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 729, 53-59 (2013)