Principaux documents
678198
Sigma-Aldrich
Cefaclor-phenyl-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6C9H14ClN3O4S·H2O
Poids moléculaire :
391.78
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Poids mol.
391.72 by atom % calculation
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
ClC1=C(C(O)=O)N2[C@@H]([C@H](NC([C@H]([13C]3=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]3)N)=O)C2=O)SC1
InChI
1S/C15H14ClN3O4S/c16-8-6-24-14-10(13(21)19(14)11(8)15(22)23)18-12(20)9(17)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9-10,14H,6,17H2,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10+,14+/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
Clé InChI
QYIYFLOTGYLRGG-VSDCQUGNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable