Principaux documents
678104
Sigma-Aldrich
Arsenic(III) oxide-18O3
95 atom % 18O, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
As218O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
95 atom % 18O
Essai
97% (CP)
Poids mol.
203.54 by atom % calculation
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[18O]=[As][18O][As]=[18O]
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4/i3+2,4+2,5+2
Clé InChI
IKWTVSLWAPBBKU-LXJNWNNVSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable