Principaux documents
675466
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-13,13,14,14,15,15,16,16,16-d9
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CD2)3(CH2)11CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Poids mol.
265.32 by atom % calculation
Pf
61-64 °C
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2,3D2,4D2
Clé InChI
IPCSVZSSVZVIGE-YNSOAAEFSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable