Principaux documents
674931
Sigma-Aldrich
Cyanoborohydride, silica-supported
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352128
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reactivity: imine reactive
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable