Principaux documents
672858
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
97%
Synonyme(s) :
4-Ethynyl-1-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H5F3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4554
Densité
1.215 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H5F3O/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)13-9(10,11)12/h1,3-6H
Clé InChI
RWWGGRCLMVYXPM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F
Point d'éclair (°C)
40 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1