Principaux documents
670693
Sigma-Aldrich
(−)-2,3-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]maleic anhydride
98%
Synonyme(s) :
3,4-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]furan-2,5-dione, catASium® M(R)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H24O3P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.31
Beilstein:
9428339
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
≥98% (31P-NMR)
98%
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1C2=C(P3[C@H](C)CC[C@H]3C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C16H24O3P2/c1-9-5-6-10(2)20(9)13-14(16(18)19-15(13)17)21-11(3)7-8-12(21)4/h9-12H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
Clé InChI
OQHMFJKKVZGWDC-DDHJBXDOSA-N
Description générale
Sold in collaboration with Solvias AG
Application
(−)-2,3-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]maleic anhydride can be used to prepare its rhodium metal complexes, which are used as catalysts in the asymmetric hydrogenation reactions of alkenes.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informations légales
catASium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Activation, Deactivation and Reversibility Phenomena in Homogeneous Catalysis: A Showcase Based on the Chemistry of Rhodium/Phosphine Catalysts
Alberico E, et al.
Catalysts, 9(7), 582-582 (2019)