Principaux documents
669512
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium L-(+)-lactate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
EMIM Lactate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
C[C@H](O)C([O-])=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C3H6O3/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2(4)3(5)6/h4-6H,3H2,1-2H3;2,4H,1H3,(H,5,6)/q+1;/p-1/t;2-/m.0/s1
Clé InChI
RJCLZEKYUQKDAL-WNQIDUERSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter