Principaux documents
667315
Sigma-Aldrich
Chloro(η2-P,C(–)tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite)(tricyclohexylphosphine)palladium(II)
Synonyme(s) :
SamCat
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C60H95ClO3P2Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1068.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
176.7-187.1 °C
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.CC(C)(C)c4ccc(OP(Oc5ccc(cc5C(C)(C)C)C(C)(C)C)Oc6c([Pd]Cl)cc(cc6C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c4)C(C)(C)C
InChI
1S/C42H62O3P.C18H33P.ClH.Pd/c1-37(2,3)28-19-22-34(31(25-28)40(10,11)12)43-46(44-35-23-20-29(38(4,5)6)26-32(35)41(13,14)15)45-36-24-21-30(39(7,8)9)27-33(36)42(16,17)18;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h19-23,25-27H,1-18H3;16-18H,1-15H2;1H;/q;;;+1/p-1
Clé InChI
KSWCAUMOXBNXFL-UHFFFAOYSA-M
Application
Catalyst for coupling of alkyl bromides with aryl boronic acids
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable