Principaux documents
665991
Sigma-Aldrich
Folinic acid-13C5 (glutamyl-13C5) calcium salt hydrate
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C5C15H21CaN7O7 · xH2O
Poids moléculaire :
516.46 (anhydrous basis)
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+5
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[13C@H]4[13CH2][13CH2][13C](=O)O[Ca]O[13C]4=O)N2C=O)N1
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca.H2O/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);;1H2/q;+2;/p-2/t12?,13-;;/m0../s1/i5+1,6+1,13+1,14+1,19+1;;
Clé InChI
ANIWFDFELBSPJN-CYSZZJFWSA-L
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable