Principaux documents
658766
Sigma-Aldrich
1,3-Diisopropoxybenzene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.495
pb
89.5-95 °C/3 mmHg
Densité
0.964 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)Oc1cccc(OC(C)C)c1
InChI
1S/C12H18O2/c1-9(2)13-11-6-5-7-12(8-11)14-10(3)4/h5-10H,1-4H3
Clé InChI
REKFSOLBSHAFDG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter