Principaux documents
635936
Sigma-Aldrich
N-Cyclohexylhydroxylamine
Synonyme(s) :
N-Hydroxycyclohexanamine, N-Hydroxycyclohexylamine
About This Item
Formule linéaire :
C6H11NHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
139-140 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
ONC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h6-8H,1-5H2
Clé InChI
GUQRKZPMVLRXLT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
N-Cyclohexylhydroxylamine is formed as one of the by-products during the hydrogenation of nitrocyclohexane to the corresponding cyclohexanone oxime catalyzed by palladium/carbon nanotubes.
Application
Reactant for:
  • Aldehyde-catalyzed intermolecular hydroamination
  • Condensation reactions
  • Preparation of cyclin-dependent kinase inhibitors selective for multiple cyclin-dependent kinases for potential use as antitumor agents
  • Preparation of hydroxyurea derivatives as small molecule bradykinin B1 receptor antagonists
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
"Hydrogenation of nitrocyclohexane to cyclohexanone oxime over Pd/CNT catalyst under mild conditions"
Liao G-H, et al.
Catalysis Communications, 19, 80-84 (2012)