Principaux documents
632856
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,5-difluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H2BrClF2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
38-42 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1cc(c(F)cc1Br)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2BrClF2O2S/c7-3-1-5(10)6(2-4(3)9)13(8,11)12/h1-2H
Clé InChI
SBMKFWMFNIEPDN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges