Principaux documents
632759
Sigma-Aldrich
3′-Allyl-4′-hydroxyacetophenone
97%
Synonyme(s) :
4-Acetyl-2-allylphenol
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH2C6H3(OH)COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
115-119 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
allyl
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc(O)c(CC=C)c1
InChI
1S/C11H12O2/c1-3-4-10-7-9(8(2)12)5-6-11(10)13/h3,5-7,13H,1,4H2,2H3
Clé InChI
XVTCWUFLNLZPEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable