62880
L-Lysine ethyl ester dihydrochloride
≥99.0% (AT)
Synonyme(s) :
Lysine ethyl ester dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (AT)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +10±1°, c = 2% in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl.Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CCCCN
InChI
1S/C8H18N2O2.2ClH/c1-2-12-8(11)7(10)5-3-4-6-9;;/h7H,2-6,9-10H2,1H3;2*1H/t7-;;/m0../s1
Clé InChI
DZIYAIZKJOHVQC-KLXURFKVSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable