Principaux documents
617385
Sigma-Aldrich
Oxyde de deutérium
99.8 atom % D
Synonyme(s) :
Eau lourde, Eau-d2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
D2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
20.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté isotopique
99.8 atom % D
Niveau de qualité
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
pb
101.4 °C (lit.)
Pf
3.8 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Description générale
L'oxyde de deutérium (D2O) est également connu sous le nom d'eau lourde. Il est couramment utilisé comme solvant dans la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (RMN) haute résolution, la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR pour "Fourier-Transform Infrared") et la spectroscopie Raman polarisée dans la lumière visible. Il sert également à préparer des composés marqués au deutérium dans différentes domaines (chimie pharmaceutique, chimie bioanalytique, chimie du vivant, chimie environnementale…), par des réactions d'échange H-D, pour l'analyse des mécanismes du métabolisme des médicaments, des mécanismes réactionnels, de la structure des biomolécules et des résidus de produits phytopharmaceutiques dans les aliments, par des techniques d'analyse appropriées.
Produits recommandés
Découvrez ChemisTwin®, notre tout nouveau portail en ligne de confirmation d'identité et de quantification des spectres RMN. Cliquez ici pour en savoir plus ou contactez-nous pour bénéficier d'un essai gratuit.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Observation of the keto tautomer of D-fructose in D2O using 1H NMR spectroscopy
Barclay T, et al.
Carbohydrate Research, 347(1), 136-141 (2012)
NMR spectroscopy of saccharide-doped PAGAT dosimeters.
Skyt PS, et al.
Journal of Physics. Conference Series, 573 (2015)
The Exchange Reaction of Hydrogen and Deuterium Oxide.
Crist RH and Dalin GA
J. Chem. Phys. , 2(8), 548-548 (1934)
Thermodynamic properties of deuterium oxide in the temperature range from 6 to 350K.
Smirnova NN, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 38(7), 879-883 (2006)
Ruthenium-Catalyzed Regioselective Deuteration of Alcohols at the β-Carbon Position with Deuterium Oxide.
Tse SKS, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 17(49), 13918-13925 (2011)
Articles
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com
Contenu apparenté
La spectroscopie RMN est une technique analytique utilisée pour déterminer la structure moléculaire, la composition chimique et la pureté d'un composé. La RMN détecte l'énergie absorbée du fait des états de spin nucléaire en présence d'un fort champ magnétique.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.