Principaux documents
616591
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenz-3-d1-aldehyde
97 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8DH7O2
Poids moléculaire :
137.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
97 atom % D
pb
248 °C (lit.)
Densité
1.127 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]c1cc(C=O)ccc1OC
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i4D
Clé InChI
ZRSNZINYAWTAHE-QYKNYGDISA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.